Support rods, polished
12 mm, 600 mm, M 10
Codice catalogo RSGA240.206
Nome del fornitore: RSG
Vai a
Product Details & Documents
Polished rods made from stainless steel 18/10. Available with or without thread.
Specifiche
- Ø:12 mm
- Filettatura:M 10
- Lunghezza:600 mm