Forbici per microscopia
piegato, punta/punta, 100 mm
Catalog # 233-1454
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox.
- Resistenti alla corrosione
- Punte molto fini
Specifications
- Tipo:piegato, punta/punta
- Lunghezza:100 mm
In acciaio inox.