Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbici, multiuso
Forbici, multiuso
Laboratorio, sottile, 90 mm
Codice catalogo 233-1285
Nome del fornitore:   RSG
Forbici, multiuso
Codice catalogo 233-1285
Nome del fornitore:  RSG
Forbici, multiuso
Forbici, multiuso
Laboratorio, sottile, 90 mm
Price
32.40 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile, con impugnature in plastica.
  • Resistenti alla corrosione
  • Disponibili in design sottile o normale, con impugnatura grande
  • Facili da usare
Specifiche
  • Tipo:
    Laboratorio, sottile
  • Lunghezza:
    90 mm