Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, crystallising

Dishes, crystallising

5000 ml, 160 mm, 200 mm
Codice catalogo RSGA072.005
Nome del fornitore:   RSG
Dishes, crystallising
Codice catalogo RSGA072.005
Nome del fornitore:  RSG
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising

5000 ml, 160 mm, 200 mm

Price
SFr. 531.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Made of stainless steel 18/10.

  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    200 mm
  • Capacità:
    5000 ml
  • Altezza:
    160 mm
  • Seq:
    03