Dishes, crystallising
2000 ml, 105 mm, 160 mm
RSGA072.002
: RSG
Made of stainless steel 18/10.
- Very good temperature resistance
- Good chemical resistance
- Easy to clean
- Ø est:160 mm
- Capacità:2000 ml
- Altezza:105 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals