Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Codice catalogo RSGA072.001
Nome del fornitore:   RSG
Dishes, crystallising
Codice catalogo RSGA072.001
Nome del fornitore:  RSG
Dishes, crystallising
Dishes, crystallising
1000 ml, 70 mm, 140 mm
Price
SFr. 195.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of stainless steel 18/10.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø est:
    140 mm
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    70 mm
  • Seq:
    01