Orders LinkContactUsLinkComponent
Taniche di sicurezza
Taniche di sicurezza
Bombola di sicurezza con tappo a vite da 1½", 20 l
Codice catalogo 119-0121
Nome del fornitore:   ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Taniche di sicurezza
Codice catalogo 119-0121
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Taniche di sicurezza
Taniche di sicurezza
Bombola di sicurezza con tappo a vite da 1½", 20 l
Price
SFr. 444.00
Log in per disponibilità
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile.
  • Utilizzo in impianto di liquidi infiammabili come solventi
  • A prova di esplosione grazie ai parafiamme (rimovibili) e alle valvole di controllo pressione
  • I rubinetti e dispositivi di dosaggio sono a chiusura automatica
  • In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici (spessore da 0,8 mm) con guarnizioni in PTFE
  • Facile maneggiamento grazie al design ergonomico
  • I modelli con rubinetti a chiusura automatica sono dotati di una vite di ventilazione separata e sono ideali per la conservazione orizzontale e la decantazione
La forma della tanica consente il massimo sfruttamento di spazi di conservazione ridotti, ad esempio all'interno di armadi di sicurezza.
Documents
Specifiche
  • Capacità:
    20 l
  • Descrizione:
    Bombola di sicurezza con tappo a vite da 1½"
  • Seq:
    07
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Parafiamma
    Parafiamma
    119-0169
    All Rötzmeier safety canisters (5, 10 and 20 l) and safety barrels (10 and 25 l)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø×A
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Beccuccio ruotabile da 1½"
    Beccuccio ruotabile da 1½"
    119-0161
    28×175 mm
    Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 92.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione
    Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione
    119-0129
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 94.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Rubinetto a chiusura automatica da 1½"
    Rubinetto a chiusura automatica da 1½"
    119-2401
    119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato
    119-2391
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 131.00