Taniche di sicurezza
Tanica di sicurezza con tappo a vite da 1½", 10 l, Tanica di sicurezza con tappo a vite da 1½"
Catalog # 119-2046
Supplier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile.
- Utilizzo in impianto di liquidi infiammabili come solventi
- A prova di esplosione grazie ai parafiamme (rimovibili) e alle valvole di controllo pressione
- I rubinetti e dispositivi di dosaggio sono a chiusura automatica
- In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici (spessore da 0,8 mm) con guarnizioni in PTFE
- Facile maneggiamento grazie al design ergonomico
- I modelli con rubinetti a chiusura automatica sono dotati di una vite di ventilazione separata e sono ideali per la conservazione orizzontale e la decantazione
La forma della tanica consente il massimo sfruttamento di spazi di conservazione ridotti, ad esempio all'interno di armadi di sicurezza.
Specifications
- Tipo:Tanica di sicurezza con tappo a vite da 1½"
- Capacità:10 l
- Descrizione:Tanica di sicurezza con tappo a vite da 1½"
- Seq:04
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0169ParafiammaAll Rötzmeier safety canisters (5, 10 and 20 l) and safety barrels (10 and 25 l)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 28.70
Product Information
- Catalog #DescrizioneØ×APerAvailabilityPrice
- 119-0161Beccuccio ruotabile da 1½"28×175 mmTutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 92.40
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0129Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 94.20
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-2401Rubinetto a chiusura automatica da 1½"119-2180, -2181, -2182, -0122, -0157, -0156Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 128.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-2391Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 131.00