Orders LinkContactUsLinkComponent
Fusti di sicurezza
Latta di sicurezza con dispenser 1½" e sfiato, 10 L, Serbatoi di sicurezza con dispenser e sfiato
  119-2160
Fusti di sicurezza
  119-2160
Fusti di sicurezza
Fusti di sicurezza
Latta di sicurezza con dispenser 1½" e sfiato, 10 L, Serbatoi di sicurezza con dispenser e sfiato
328.00 SFr.
1 * 1 ST
Questi fusti di sicurezza sono ideali per maneggiare e conservare in modo comodo e sicuro grandi quantità di liquido infiammabile.
  • Utilizzo in impianto di liquidi infiammabili come solventi
  • A prova di esplosione grazie ai parafiamme (rimovibili) e alle valvole di controllo pressione
  • I rubinetti e dispositivi di dosaggio sono a chiusura automatica
  • In acciaio inossidabile ad alta qualità e resistente agli agenti chimici (spessore 0,8 - 1,5 mm a seconda della capacità) con guarnizioni in PTFE
  • I modelli con rubinetto a chiusura automatica sono dotati di ventilazione separata per la massima portata
  • Indicatore di livello contenuto in PFA compr. di una scala graduata per volumi di 10, 25 e 50 litri
 : * Fusto di raccolta
  • Tipo:
    Serbatoi di sicurezza con dispenser e sfiato
  • Capacità:
    10 L
  • Descrizione:
    Latta di sicurezza con dispenser 1½" e sfiato
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Descrizione
    Ø×A
    Per
  • 119-0161
    Beccuccio ruotabile da 1½"
    28×175 mm
    Tutti i fusti e le taniche di sicurezza Rötzmeier (10 e 25 l)
    1 * 1 ST - SFr. 92.40
  •  
    Descrizione
    Ø×A
    Per
  • 119-0162
    Beccuccio da 2"
    40×180 mm
    119-0117, -0118
    1 * 1 ST - SFr. 61.60
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0137
    Tappo a vite da 2" TPI con leva in plastica
    119-0127, -0128
    1 * 1 ST - SFr. 84.40
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0136
    Tappo a vite da 2" TPI con valvola di controllo pressione
    119-0126
    1 * 1 ST - SFr. 83.30
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-2400
    Rubinetto a chiusura automatica da ¾"
    119-0119, -0124, -0127, -0120, -0125, -0128
    1 * 1 ST - SFr. 166.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Tipo
  • 119-0143
    Soaking tank for controlled moistening, soaking or bathing of particels, cloths, flannels, paper, etc., e.g. for cleaning with solvents
    4 l
    Vasca di ammollo
    1 * 1 ST - SFr. 239.00
  •  
    Descrizione
    Capacità
    Tipo
  • 119-0154
    Washing tank for safe cleaning of particels and tools with inflammable liquids
    4 l
    Vasca di lavaggio
    1 * 1 ST - SFr. 65.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-2391
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" con sfiato
    119-0172, -0116, -2045, -2046, -2370, -2371, -0115
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0168
    Parafiamma
    119-0126, -0127, -0128
    1 * 1 ST - SFr. 32.70
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0169
    Parafiamma
    All Rötzmeier safety canisters (5, 10 and 20 l) and safety barrels (10 and 25 l)
    1 * 1 ST - SFr. 28.70
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0210
    Tappo a vite da 2" Tri-Sure
    119-0117, -0118
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0159
    Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione e ventilazione
    119-0119, -0124, -0120, -0125
    1 * 1 ST - SFr. 73.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0129
    Tappo a vite da 1½" con valvola di controllo pressione
    119-0172, -0116, -2380, -2045, -2046, -0121, -2180, -2181, -2182, -2160, -0111, -0115, -0123
    1 * 1 ST - SFr. 94.20
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0163
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1½" per fusti e taniche di sicurezza con ventilazione sep.
    119-2160, -0111, -2380, -0122
    1 * 1 ST - SFr. 101.00