Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitori di sicurezza
Contenitore di sicurezza con tappo a vite da 1¼", elettrolucidato, 5 l, With screw cap 1¼“, electro-polished
Codice catalogo 119-2005
Nome del fornitore:   ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Contenitori di sicurezza
Codice catalogo 119-2005
Nome del fornitore:  ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Contenitori di sicurezza
Contenitori di sicurezza
Contenitore di sicurezza con tappo a vite da 1¼", elettrolucidato, 5 l, With screw cap 1¼“, electro-polished
Price
SFr. 242.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici con guarnizioni in PTFE.
  • Semplice da maneggiare, design ergonomico ed elevata stabilità
  • Parafiamme e antideflagranti
  • Valvola limitatrice di pressione (sfiato a circa 0,3 bar)
  • Dispositivi di dosaggio a chiusura automatica
  • Umidificatori per la pulizia sicura con solventi
Per il maneggiamento comodo e sicuro di piccole quantità di liquidi infiammabili.
Specifiche
  • Tipo:
    With screw cap 1¼“, electro-polished
  • Capacità:
    5 l
  • Descrizione:
    Contenitore di sicurezza con tappo a vite da 1¼", elettrolucidato
  • Seq:
    06
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Parafiamma
    Parafiamma
    119-0170
    Tutti i contenitori di sicurezza, gli umidificatori e i contenitori di sicurezza per trasporto Rötzmeier
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 19.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 1 l
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 1 l
    119-0139
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 2 l
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 2 l
    119-0140
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 153.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Tappo a vite da 1¼" con valvola di controllo pressione
    Tappo a vite da 1¼" con valvola di controllo pressione
    119-0144
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 60.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1¼"
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1¼"
    119-2390
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 87.80