Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 400 mm, 65 mm
Codice catalogo 510-0341
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-0341
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 400 mm, 65 mm

Price
SFr. 285.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    400 mm
  • Descrizione:
    Anello intermedio, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    65 mm
  • Seq:
    35