Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 305 mm, 40 mm
Codice catalogo 510-0340
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-0340
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 305 mm, 40 mm

Price
SFr. 153.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    305 mm
  • Descrizione:
    Anello intermedio, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    34