Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 400 mm, 65 mm
Catalog # 510-0052
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-0052
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 400 mm, 65 mm

Price
SFr. 307.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    400 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    65 mm
  • Seq:
    08