Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 305 mm, 40 mm
  510-0053
Accessori per setacci Retsch
  510-0053
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 305 mm, 40 mm

 
SFr. 157.00
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    305 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    07
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.