Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch | Avantor

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 203 mm, 50 mm
  510-2012
Accessori per setacci Retsch
  510-2012
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 203 mm, 50 mm

 
SFr. 99.80
   
1 * 1 ST
 
 
  • Ø:
    203 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..