Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 200 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-0100
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-0100
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile, 200 mm, 50 mm

Price
SFr. 99.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    200 mm
  • Descrizione:
    Piatti di raccolta, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.