Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Bacinelle intermedie, in acciaio inox, 203 mm, 50 mm
Codice catalogo 510-2014
Nome del fornitore:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Codice catalogo 510-2014
Nome del fornitore:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Bacinelle intermedie, in acciaio inox, 203 mm, 50 mm

Price
SFr. 163.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    203 mm
  • Descrizione:
    Bacinelle intermedie, in acciaio inox
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    25
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.