Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Intermediate pans, stainless steel, 200 mm, 50 mm
Catalog # 510-2004
Supplier:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Catalog # 510-2004
Supplier:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Intermediate pans, stainless steel, 200 mm, 50 mm

Price
SFr. 163.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    200 mm
  • Descrizione:
    Intermediate pans, stainless steel
  • Altezza:
    50 mm
  • Seq:
    23