Orders LinkContactUsLinkComponent
Piedi per aste
Piedi per aste
Aste con Ø 12 - 13 mm
Codice catalogo 241-0137
Nome del fornitore:   VWR Collection
Piedi per aste
Codice catalogo 241-0137
Nome del fornitore:  VWR Collection
Piedi per aste
Piedi per aste
Aste con Ø 12 - 13 mm
Price
SFr. 172.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Staffe di montaggio per sistemi Labomeca®.
  • Utilizzati per il montaggio di aste in un punto fisso del laboratorio: pavimento, pareti, soffitto, tavoli, ripiani e mobili
  • Forniti con vite da legno, fissabili con chiave esagonale Labomeca®
Informazioni per l'ordine: forniti con vite da legno.
Specifiche
  • Per:
    Aste con Ø 12 - 13 mm
  • Seq:
    01