Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, Volac®
Pasteur pipettes, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
Codice catalogo 612-1005
Nome del fornitore:   Poulten & Graf
Pasteur pipettes, Volac®
Codice catalogo 612-1005
Nome del fornitore:  Poulten & Graf
Pasteur pipettes, Volac®
Pasteur pipettes, Volac®
6,8 - 7,1 mm, 230 mm, -, Bulk
Price
SFr. 160.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Glass, graduated, plain or pre-plugged, sterile or non sterile.
  • Precision pipettes with a heavy wall thickness to provide the best quality product allied with greater strength to give lower breakages during transit, and whilst in use or, when fitting PVC teats
  • Standard pipettes with top body, outer diameter 6,8 to 7,1 mm, wall thickness 0,50 to 0,53 mm and jet outer diameter 1,50 ±0,2 mm
Specifiche
  • Ø est:
    6,8 - 7,1 mm
  • Confezione:
    Bulk
  • Sterili:
    -
  • Lunghezza:
    230 mm
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Pompetta aspirante per pipette, PVC, 1,5 ml
    Pompetta aspirante per pipette, PVC, 1,5 ml
    POULD813
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 89.00