Accessories for chromatography systems
Pre-flanged tubing, 1 m, Int.Ø 1,9 mm, Ext.Ø 2,7 mm, 2
Codice catalogo 18-8210-01
Nome del fornitore: Cytiva
Accessories for chromatography systems
Codice catalogo 18-8210-01
Nome del fornitore: Cytiva
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:2
- Descrizione:Pre-flanged tubing, 1 m, Int.Ø 1,9 mm, Ext.Ø 2,7 mm