Accessories for chromatography systems
S-flanged tubing, PTFE, flanged in one end with M6 male connector, 2 m, Int.Ø 1,9 mm, Ext.Ø 2,7 mm, 1
Codice catalogo 18-8207-04
Nome del fornitore: Cytiva
Accessories for chromatography systems
Codice catalogo 18-8207-04
Nome del fornitore: Cytiva
Numero CAS:
Vai a
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:S-flanged tubing, PTFE, flanged in one end with M6 male connector, 2 m, Int.Ø 1,9 mm, Ext.Ø 2,7 mm