Accessories for chromatography systems
pH flow cell, including dummy electrode, round tip, flow rate 100 ml/min, 1
Codice catalogo 18-1112-92
Nome del fornitore: Cytiva
Accessories for chromatography systems
Codice catalogo 18-1112-92
Nome del fornitore: Cytiva
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Dokumente
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:pH flow cell, including dummy electrode, round tip, flow rate 100 ml/min



