Small flanges KF, screw-in
Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 25, Acciaio inossidabile
Codice catalogo VACU20672102
Nome del fornitore: VACUUBRAND
Vai a
Product Details & Documents
Small flanges made of stainless steel with sealing ring made of NBR.
Documents
MB_KFEinschraubflansche
Disegno tecnico
Specifiche
- Descrizione:Small flanges KF, screw-in, male thread, DN 25
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03