Blind small flanges
Blanking flange, DN 25, Acciaio inossidabile
Codice catalogo 185-2113
Nome del fornitore: VACUUBRAND
Vai a
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Documents
MB_Blindflansche_KF
Disegno tecnico
Specifiche
- Descrizione:Blanking flange, DN 25
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:08