Blind small flanges
Blanking flange, DN 10, Acciaio inossidabile
Codice catalogo 185-2111
Nome del fornitore: VACUUBRAND
Vai a
Product Details & Documents
Blind small flanges KF made of aluminium or stainless steel.
Used for vacuum system.
Documents
MB_Blindflansche_KF
Disegno tecnico
Specifiche
- Descrizione:Blanking flange, DN 10
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:06