Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter pump
Filter pump
Water pump 5710, with non return valve (215 g)
Codice catalogo 181-0118
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Filter pump
Codice catalogo 181-0118
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Filter pump
Filter pump
Water pump 5710, with non return valve (215 g)
Price
SFr. 112.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water jet pump in nickel-plated brass.
  • Stable and solid
  • A side knob allows connection to a vacuum pipe with an interior diameter of 8 mm
  • Available with or without non-return valve
  • Supplied with water connection for pipes with an internal diameter of 14 mm or bolting for connection to a tap
  • Pressure gauge available as an option for all models
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Water pump 5710, with non return valve (215 g)
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Water pump manometer
    Water pump manometer
    181-0121
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 102.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • G 1/2 connection for water pump
    G 1/2 connection for water pump
    USBE5741
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 34.20