Orders LinkContactUsLinkComponent
Mohr pinch cocks
80 mm
Codice catalogo 229-0335
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Mohr pinch cocks
Codice catalogo 229-0335
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Mohr pinch cocks
Mohr pinch cocks
80 mm
Price
SFr. 9.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Nickel-plated brass. For regulating or stopping the flow of liquids in tube connections.
  • Very good thermal resistance
  • Easy handling
  • Easy cleaning
Specifiche
  • Lunghezza:
    80 mm