Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars with pestles
Mortars with pestles
165 ml, 60 mm, 47 mm, 90 mm, 100 mm
Codice catalogo 410-0102
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Mortars with pestles
Codice catalogo 410-0102
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Mortars with pestles
Mortars with pestles
165 ml, 60 mm, 47 mm, 90 mm, 100 mm
Price
SFr. 142.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mortar and pestle made of stainless steel.
  • Slip-resistant feet
Hand wash only.
Specifiche
  • Profondità:
    47 mm
  • Ø:
    100 mm
  • Ø int.:
    90 mm
  • Capacità:
    165 ml
  • Altezza:
    60 mm