Orders LinkContactUsLinkComponent
Stativi a treppiede
Stativi a treppiede
120×210 mm
Codice catalogo 451-0093
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Stativi a treppiede
Codice catalogo 451-0093
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Stativi a treppiede
Stativi a treppiede
120×210 mm
Price
22.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specifiche
  • Ø interno×A:
    120×210 mm
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.