Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
1500 ml, 390 mm
Codice catalogo USBE3726
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Codice catalogo USBE3726
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
1500 ml, 390 mm
Price
SFr. 44.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifiche
  • Capacità:
    1500 ml
  • Lunghezza:
    390 mm