Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
450 ml, 300 mm
Codice catalogo USBE3724
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Codice catalogo USBE3724
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
450 ml, 300 mm
Price
SFr. 17.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifiche
  • Capacità:
    450 ml
  • Lunghezza:
    300 mm