Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
250 ml, 250 mm
Codice catalogo 231-0325
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Scoops
Codice catalogo 231-0325
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Scoops
Scoops
250 ml, 250 mm
Price
SFr. 10.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifiche
  • Capacità:
    250 ml
  • Lunghezza:
    250 mm