Spoon spatulas, broad shape
210 mm, 30 mm
Codice catalogo USBE3334
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifiche
- Lunghezza:210 mm
- Dimensioni cucchiaio:30 mm