Spoon spatulas, broad shape
180 mm, 30 mm
Codice catalogo USBE3333
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifiche
- Lunghezza:180 mm
- Dimensioni cucchiaio:30 mm