Spoon spatulas, broad shape
150 mm, 28 mm
Codice catalogo USBE3332
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Dimensioni cucchiaio:28 mm