Spoon spatulas, broad shape
120 mm, 23 mm
Codice catalogo USBE3331
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Rigid spoon spatulas made of stainless steel. With spoon end and one flat end.
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Dimensioni cucchiaio:23 mm