Spatole doppie
150 mm, 20 mm
Codice catalogo 231-0448
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
In acciaio inox.
- Rigide
- Con due estremità
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:20 mm