Blunt forceps
130 mm
Codice catalogo 232-0101
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Nickel plated steel.
- Curved
- Blunt pointed ends
Documents
USBE3042_TDS_EN USBE3043_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Lunghezza:130 mm