Orders LinkContactUsLinkComponent
Tweezers
Tweezers
Blunt, 115 mm
Codice catalogo 232-0087
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Tweezers
Codice catalogo 232-0087
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Tweezers
Tweezers
Blunt, 115 mm
Price
5.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. A large range of quality forceps for various laboratory applications, production applications etc.
  • Practical
  • Anti-magnetic
  • Resistant to corrosives
Specifiche
  • Tipo:
    Blunt
  • Lunghezza:
    115 mm