Pinze per burette
2 burette
Codice catalogo 241-7462
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Alluminio pressofuso. Per il fissaggio semplice e sicuro di burette.
- Con morsetto per il fissaggio ad aste per stativo
- Apertura 0 - 20 mm
Specifiche
- Per:2 burette