Pinze
12 - 25 mm
Codice catalogo 241-7314
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Pressofuse in zinco, verniciate a polvere.
- Le ganasce delle pinze sono ricoperte con uno strato di sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
- Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
- Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
Specifiche
- Larghezza di serraggio:12 - 25 mm