Clamps
26 - 60 mm
Katalognr. 241-0253
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Direkt zu
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
- Cork lined jaws
- With rod (Ø 10 mm)
- One jaw in V-shape
Lunghezza: 250 mm
Technische Daten
- Larghezza di serraggio:26 - 60 mm