Clamps
13 - 40 mm
Codice catalogo 241-0252
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Zinc die-cast, powder-coated.
- Cork lined jaws
- With rod (Ø 10 mm)
- One jaw in V-shape
Lunghezza: 250 mm
Specifiche
- Larghezza di serraggio:13 - 40 mm