Aste per stativo
12 mm, 750 mm
Catalog # 241-7132
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inox, antiruggine.
- Robustezza, estrema stabilità
- Ottima resistenza chimica
Specifications
- Ø:12 mm
- Lunghezza:750 mm
- Seq:05