Orders LinkContactUsLinkComponent
Aste per stativo
Aste per stativo
12 mm, 600 mm
Codice catalogo 241-7131
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Aste per stativo
Codice catalogo 241-7131
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Aste per stativo
Aste per stativo
12 mm, 600 mm
Price
22.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inox, antiruggine.
  • Robustezza, estrema stabilità
  • Ottima resistenza chimica
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Lunghezza:
    600 mm
  • Seq:
    04