Aste per stativo
12 mm, 750 mm
Codice catalogo 241-7162
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio galvanizzato.
- Buona resistenza chimica
- Estrema robustezza
Specifiche
- Ø:12 mm
- Lunghezza:750 mm
Acciaio galvanizzato.