Orders LinkContactUsLinkComponent
Aste per stativo
Aste per stativo
12 mm, 500 mm
Codice catalogo 241-7150
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Aste per stativo
Codice catalogo 241-7150
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Aste per stativo
Aste per stativo
12 mm, 500 mm
Price
11.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Acciaio galvanizzato.
  • Buona resistenza chimica
  • Estrema robustezza
Specifiche
  • Ø:
    12 mm
  • Lunghezza:
    500 mm