Basi a treppiede
Base di appoggio per matracci, treppiedi, 1,35 kg, 150 mm
Codice catalogo 241-0246
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Acciaio, verniciatura a polvere
- Con foro filettato M 10
- Senza asta di supporto
- Piedini antiscivolo in gomma per la massima stabilità
Specifiche
- Descrizione:Base di appoggio per matracci, treppiedi
- Lunghezza fianco:150 mm
- Peso:1,35 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.