Basi a treppiede
Base di appoggio per matracci, treppiedi, 1,0 kg, 115 mm
Catalog # 241-0245
Supplier: USBECK Laborgeräte
Jump to:
Product Details & Documents
Acciaio, verniciatura a polvere
- Con foro filettato M 10
- Senza asta di supporto
- Piedini antiscivolo in gomma per la massima stabilità
Specifications
- Descrizione:Base di appoggio per matracci, treppiedi
- Lunghezza fianco:115 mm
- Peso:1,0 kg